Learn More
Fisherbrand™ Filter Ring Balance
Designed for use with Welch Ilmvac™ air filters.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10511232
  • 31.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Filter Ring Balance
  • 25μm
  • NW25
  • With DN 25 Viton O-ring
Specifica
Specifica
Spare filter ring balance
25 μm