Learn More
Greiner Bio-One Filter Tips for Gilson™ Pipetman Pipettes
Prevents contamination with liquids and aerosols during pipetting process.
Marca:  Greiner Bio-One 771288
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.33000kg
Codice prodotto. 10277201
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic
  • Non-cytotoxic
  • Prevents aspiration of particles into interior of pipette
  • Minimizes danger of unwanted cross-contamination
  • Works with DNA and RNA and ra
Specifica
Specifica
10 μL
Sterile
Irradiation
Gilson™ Pipetman™ P2, Gilson™ Pipetman™ P10
Polypropylene
Filtered
Translucent
Micro Point