Learn More
Contec™ Alcol filtrato: 70% IPA o etanolo denaturato miscelato con acqua purificata
Garantisce che la camera sterile sia priva di contaminazione e particolati in alcol, contenitori e confezioni.
141.00€ - 147.00€
Specifica
Product Type | Alcool filtrato |
---|---|
pH | Not Applicable |
Scent | Unscented |
Aspetto | Incolore |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di contenitore | Quantità | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di contenitore | Quantità | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15557161
![]() |
Contec™
FBC570I |
Bottiglia con tappo | 2 x 5 l | 70% isopranolo |
147.00€
2 bottiglie |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15587161
![]() |
Contec™
FBT170I |
Erogatore spray | 6 x 1 l | 70% isopropanolo |
141.00€
6 bottiglie |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Prodotto in conformità con GMP, con flusso d'aria di grado A in camera sterile di grado C
- Garantisce che l'alcol, il contenitore e la confezione siano privi di contaminazione e particolati
Non presenta denaturanti diversi da IPA
- Completamente privo di residui
Sistema di protezione bag in bottle ed erogatore spray
- Impedisce la contaminazione del contenuto del flacone durante l'uso
- Non è necessario smaltire il prodotto inutilizzato per tutta la durata di conservazione
- I flaconi possono essere svuotati completamente eliminando gli sprechi
L’erogatore spray può essere impostato su getto o spruzzo
- Le gocce di grandi dimensioni riducono il rischio di inalazione e forniscono una buona copertura della superficie
Doppio involucro in confezione a strappo lineare
- Sacchetto facile da aprire anche quando si indossano i guanti
- Facilita la disinfezione per trasferimento in camera sterile
Specifiche comuni
- Filtrato a 0.2 micron, riempito e confezionato in camera sterile di grado C (di Classe ISO 7)
- Livello di endotossine: 0.25 EU /ml
- Non presenta denaturanti diversi da IPA
- Adatto per l'uso nelle aree di contatto con il prodotto
- Completamente privo di residui
- Impedisce la contaminazione del contenuto del flacone
- Facilita la disinfezione per trasferimento in aree di grado elevato
- Doppio involucro in polietilene a strappo lineare
Specifica
Alcool filtrato | |
Unscented | |
Not Autoclavable | |
Limited-use | |
Yes |
Not Applicable | |
Incolore | |
Clear | |
Filtered | |
Sterilizza le superfici |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Tre anni
- CONTEC DENATURED ETHANOL 1L AND 5L
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P411-Conservare a temperature non superiori a 40 °C°C/°F.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, propan-2-ol