missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integra Biosciences™ Filtri
Prevent contamination with replaceable sterile filters. Integra Biosciences™ Pipetboy Filters are designed for use with Pipetboy Pro pipette controllers.
5.37€ - 9.91€
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10593425
|
Integra Biosciences™
156608 |
Sterile | 0.2 μm |
9.91€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11656580
|
Integra Biosciences™
156607 |
Non-sterile | 0.2 μm |
6.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10210143
|
Integra Biosciences™
153016 |
Non-sterile | 0.45 μm |
5.37€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10531941
|
Integra Biosciences™
153015 |
Sterile | 0.45μ m |
8.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Spare filter
- Accessory for Pipetboy Pro Pipette controllers
Specifica
Filtro |