Learn More
Agilent BioTek Filters for ELx800 Universal Microplate Reader
Accessory for use with ELx800 Universal Microplate Readers.
Marca:  Agilent BioTek 7334540
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10218232
  • 309.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Accessory for use with ELx800 Universal Microplate Readers.
Specifica
Specifica
Filter
ELx800 Universal Microplate Readers
540 nm