Learn More
Erlab™ Scatole di filtrazione per cabina antincendio Chemtrap V 201 Midcap
Questa scatola di filtrazione per armadio di sicurezza antincendio Chemtrap V 201 Midcap utilizza aria filtrata a ricircolo, che aiuta a promuovere l'aria ambiente continua.
Marca: Erlab™ AG022
Dettagli aggiuntivi : Peso : 28.00000kg
Descrizione
- Standard di sicurezza Prestazioni di filtrazione testate secondo la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia EN 1822: 1998 (HEPA H14) - EN 61010
- Marcatura CE
- Dimensioni (mm): Aperto: L 245 x P 1004 x H 632 / Chiuso: L 245 x P 554 x H 632
- Voltaggio/Frequenza: 110-230 V / 50-60 Hz
- Flusso d'aria 35 m3/h - 21 CFM
- Consumo energetico: 15 W
- Parti metalliche realizzate in acciaio anticorrosione rivestito con poliestere al 100%.
- Modulo di filtrazione realizzato in polipropilene iniettato
- Filtrazione al carbone per gas e vapori - AS : Per vapori organici - BE+ : Per vapori organici e acidi F : Per vapori di formaldeide - K : Per vapori di ammoniaca - Filtrazione di particelle per polveri HEPA H14 : Efficienza di filtrazione 99,995% secondo la norma EN1822
- Gas di codifica molecolare opzionale
- Sensore di rilevamento: Tipo A, per acidi / Tipo F, per formaldeide / Tipo S, per solventi
- Collare maschio: 62 mm
- Manicotto di collegamento e morsetto adattabili: da 50 a 100 mm
- Tubo flessibile di collegamento: 1 m
Specifica
Sistema di filtrazione autonomo per armadi di sicurezza antincendio | |
632 mm | |
Chemtrap V 201 Midcap Fire Safety Cabinet | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822: 1998, EN 61010 |
554 mm | |
Polyester | |
245 mm |