Learn More
Heidolph Instruments Findenser™ Condensatore ad Acqua
This high performance Findenser™ Water Condenser replaces the need for water-cooled condensers in over 95% of all reflux reactions, saving water, space, and costs.
Marca: Heidolph Instruments 505-81720-00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.20000kg
Descrizione
- Il Findenser™ ad alte prestazioni di dimensioni standard (400 mm) è per sintesi sotto reflusso con volumi di solvente fino a 1 litro
- Può essere fissato con morsetti da laboratorio standard o con il kit di fissaggio Findenser™ (venduto separatamente)
- Risparmiate acqua, spazio e costi con Findenser™
Specifica
Condensing Water | |
Condenser | |
Laboratory Glassware | |
NS 19/19 |
400 mm | |
Glass, Aluminum | |
15.7 in. | |
Cone/Socket |