Learn More
Thermo Scientific™ Puntali filtranti per pipette Finntip™
I puntali filtranti per pipette Finntip™ Thermo Scientific™ prevengono la contaminazione di pipette e campioni.
Marca: Thermo Scientific™ 94052320
315.37 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21920" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.56600kg
Descrizione
I puntali per pipette con filtro Thermo Scientific™ Finntip™ prevengono la contaminazione di pipette e campioni. Queste puntali per pipette sterili e monouso mantengono pulite le pipette e sono ideali per applicazioni di amplificazione PCR e per il pipettaggio di campioni infetti, radioattivi e a emissione di aerosol. Disponibili in rack in vari volumi, da 0.2 μl a 10 ml.
Features:
- Inert and nonsealing polyethylene filter
- Tips come vacuum sealed in irradiation-sterilized hinged-tip racks
- Not autoclavable
- Certified to be free from DNA, DNase, RNase and endotoxin
Specifica
Filtro Finntip 200 μl Ext, sterile | |
Filtered | |
Not Autoclavable | |
Rack | |
Single-use | |
FinnTip Filtered |
200 μl | |
Sterile | |
7.8cm | |
Yellow | |
Thermo Scientific Finnpipette | |
Sterile & PCR Ready |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.