Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipette Tips
Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione.
Marca: Thermo Scientific™ 94060973
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.46100kg
Descrizione
Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione. Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Specific agevola il collegamento e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI)
Benefits
- Excellent for single and multichannel pipetting
- Available in six volume ranges: 0.2-10μL, 1-200μL, 5-300μL, 100-1000μL, 50-1200μL and 10mL
- Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized, 10 × 96 rack and they are certified to be free from DNA, DNase, RNase and Endotoxins
- Save space with refills
Softer Tip
- The soft tip reduces the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI)
- It also ensures a better seal with the pipetter module, ensuring higher accuracy and precision
Specifica
Finntip Flex 10mL Ext, Non-Filtered, Sterile, Bulk | |
Non-Filtered | |
Finntip Flex 10mL Ext | |
26.7cm | |
Red | |
FinnTip Flex |
1000 μl | |
Sterile | |
10.5 in. | |
Bulk | |
Thermo Scientific Finnpipette | |
Certified Quality |
Periodo di garanzia limitato: Nell'ambito di tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita, il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di novanta (90) giorni a partire dalla data di spedizione. Disclaimer to internal research use restriction: Eventuali limitazioni per l'acquirente all'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.