Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipette Tips
Per un pipettaggio preciso e accurato. Questi puntali si avvalgono della nostra esperienza di manipolazione dei liquidi e sono caratterizzati da superfici uniformemente lisce e idrofobiche che impediscono il trattenimento dei liquidi.
Marca:  Thermo Scientific™ 9400613
608.61 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21920" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.17900kg
Codice prodotto. 11722534
  • 832.00€ / pezzi 3840
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Per un pipettaggio preciso e accurato. I puntali per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ vengono prodotti utilizzando materie prime di alta qualità e tecniche di stampaggio all'avanguardia. I puntali Finntip sono stati progettati utilizzando le nostre conoscenze in materia di manipolazione dei liquidi. I nostri impianti di produzione automatizzati e moderni e la nostra competenza ci consentono di produrre superfici uniformemente lisce e idrofobiche all'interno e all'esterno dei puntali, al fine di evitare la ritenzione dei liquidi.
  • Smooth, uniform surface prevents liquid retention
  • Volume range from 0.2μL to 10mL
  • Available sterile or nonsterile
  • Packaging options include racks, bags, boxes, bulk, and refill packs
  • Color-coded racks to match the compatible Finnpipette
  • Color-coding only applies to rack and refill packaging
Note:
Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485 (CE/IVD certified)
Specifica
Specifica
Finntip 20, da 0.2 a 20 μl, 3.3 cm, porpora
Non-Filtered
Viola
1.3 in.
Rack
Thermo Scientific Finnpipette 20
Sterile & PCR Ready
20 μl
Sterile
Finntip 20 Sterile
3.3 cm
Purple
FinnTip
Offerte speciali
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.