Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipette Tips
Per un pipettaggio preciso e accurato. Questi puntali si avvalgono della nostra esperienza di manipolazione dei liquidi e sono caratterizzati da superfici uniformemente lisce e idrofobiche che impediscono il trattenimento dei liquidi.
Marca: Thermo Scientific™ 9400260
78.13 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21920" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.22130kg
Allerta:
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.
Descrizione
Per un pipettaggio preciso e accurato. I puntali per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ vengono prodotti utilizzando materie prime di alta qualità e tecniche di stampaggio all'avanguardia. I puntali Finntip sono stati progettati utilizzando le nostre conoscenze in materia di manipolazione dei liquidi. I nostri impianti di produzione automatizzati e moderni e la nostra competenza ci consentono di produrre superfici uniformemente lisce e idrofobiche all'interno e all'esterno dei puntali, al fine di evitare la ritenzione dei liquidi.
- La superficie liscia e uniforme impedisce la ritenzione dei liquidi
- Intervallo del volume da 0.2 μl a 10 ml
- Disponibili sterili o non sterili
- Le opzioni di confezionamento includono rack, sacchetti, scatole, confezioni sfuse e pacchetti di ricarica
- Rack con codifica a colori per la corrispondenza con le pipette Finnpipette
- La codifica a colori si applica solo ai rack e alle confezione di ricarica
Nota:
Prodotti in conformità a ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificazione CE/IVD)
Periodo di garanzia limitato: Nell'ambito di tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita, il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di novanta (90) giorni a partire dalla data di spedizione.
Specifica
Finntip 250 Universal, da 0.5 a 250 μl, 5.2 cm, giallo | |
Non-Filtered | |
Giallo | |
2 in. | |
Rack | |
10 x 96 tips | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 250 | |
Certified Quality |
250 µl | |
Non sterile | |
Finntip 250 Universal | |
5.2 cm | |
Universal Fit | |
Yellow | |
FinnTip |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.