Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipette Tips
I puntali per pipette a erogazione graduale Thermo Scientific™ Finntip™ si integrano perfettamente con il pipettatore Thermo Scientific™ Finnpipette™.
Marca: Thermo Scientific™ 9404200
62.18 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21895" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.32040kg
Descrizione
I puntali per pipette a erogazione graduale Thermo Scientific™ Finntip™ si integrano perfettamente con il pipettatore Thermo Scientific™ Finnpipette™.
- I puntali non sterili sono in confezione sfusa; i puntali sterili sono in confezione singola
Specifica
5 ml | |
Non-Filtered | |
ISO 9001 e ISO 14001 | |
Thermo Scientific FinnPipette Stepper |
100, 200, 300, 400, 500 µl | |
Non sterile | |
Bulk | |
Pipettatore Finntip a erogazione graduale |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.