Learn More
FIP1L1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | FIP1L1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.24 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16879893
|
Proteintech
12276-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16869893
|
Proteintech
12276-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
FIP1L1 is a component of the cleavage and polyadenylation specificity factor (CPSF) complex that plays a key role in pre-mRNA 3′-end formation, recognizing the AAUAAA signal sequence and interacting with poly(A) polymerase and other factors to bring about cleavage and poly(A) addition. FIP1L1 contributes to poly(A) site recognition and stimulates poly(A) addition. It binds to U-rich RNA sequence elements surrounding the poly(A) site. FIP1L1 may act to tether poly(A) polymerase to the CPSF complex.Specifica
| FIP1L1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q5U317, Q6UN15, Q9D824 | |
| 289582, 66899, 81608 | |
| FIP1L1 Fusion Protein Ag2921 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| FIP1L1 |
| 0.24 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Factor interacting with PAP, FIP1, FIP1 like 1 (S. cerevisiae), FIP1 like 1 protein, FIP1L1, FIP1L1 PDGFRalpha, hFip1, Rhe | |
| Fip1l1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |