Learn More
Fisher BioReagents™ Bovine Serum Albumin (BSA) Low Endotoxin Powder
Purified by a heat shock process with additional treatments
Marca:  Fisher BioReagents™ BP9705-100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9048-46-8 Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 12877172
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
CAS: 9048-46-8
Specifica
Specifica
BSA Low Endotoxin
Proprietary heat shock process
Bovine
6.5 to 7.5
100g
Powder
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Bovine Serum Albumin, Heat Shock, Reagent Grade Powder, pH 7.0
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
SDS Documenti