Learn More
Fisher BioReagents™ Molecular Weight Markers
Suitable for determining the size of DNA fragments
Marca:  Fisher BioReagents™ BP2553-100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00001kg
Codice prodotto. 10523325
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Compatible with both conventional and pulsed field gel electrophoresis
  • DNase-, RNase-, and protease-free
Specifica
Specifica
Kilobase DNA Marker
DNA Molecular Weight Marker/Ladder
Determining the size of DNA fragment
Colorless
Liquid
50 μg
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti