Learn More
Fisher BioReagents™ Molecular Weight Markers
Suitable for determining the size of DNA fragments
Marca:  Fisher BioReagents™ BP2558-10
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00001kg
Codice prodotto. 11468473
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Compatible with both conventional and pulsed field gel electrophoresis
  • DNase-, RNase-, and protease-free
Specifica
Specifica
PhiX-174 RF DNAHae III Digest
DNA Molecular Weight Marker/Ladder
Determining the size of DNA fragment
Colorless
Liquid
10 μg
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti