Learn More
Fisherbrand™ accumet™ pH/ATC Probe for Portable AP80 and AP70 Series Meters: Mercury-Free
Replacement/accessory for accumet AP85, AP84, AP72, AP71 Portable Meters
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11570174
  • 208.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Replacement/accessory for accumet AP85, AP84, AP72, AP71 Portable Meters
  • All-in-one pH/temperature probe
  • Liquid-filled Ag/AgCl reference element
  • Rugged plastic body
Specifica
Specifica
BNC/ATC
Epoxy
-5°C to +80°C
Saturated KCl with AgCl. KCl
Accumet AP70 portable meter
23°F to 176°F
Single
0 to 14
pH/ORP Combination Titration Electrode
All-in-one pH temperature
Ag/AgCl
1 Year