Learn More
Fisherbrand™ Essiccatori per contenitori Desi-Vac™ a fondo circolare con pompa a vuoto
Codice prodotto. p-32945 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
600 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Non sterilizzare nell'autoclave o esporre il contenitore a solventi organici o ai relativi vapori. Non utilizzare acidi concentrati come essiccanti.
Codice prodotto. 11744366
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Non sterilizzare nell'autoclave o esporre il contenitore a solventi organici o ai relativi vapori. Non utilizzare acidi concentrati come essiccanti.
Desiccator with built-in manual vacuum pump eliminates need for separate pump, tubing and stopcock
Desiccator with built-in manual vacuum pump eliminates need for separate pump, tubing and stopcock
  • Ideal for drying, preserving, storing and shipping samples
  • Self-contained unit holds a vacuum of 14.7 in.Hg (373mm) in excess of 24 hours
  • Rubber O-ring in cover ensures a tight seal
  • To remove cover, simply push release button to allow air into container
  • Clear polycarbonate body, metal pump handle, chemical-resistant ABS plastic pump and cover
  • No plate required
Ideal for drying, preserving, storing and shipping samples
Order Info
Disponibile nei volumi da 600, 850 o 1100 ml. Possono essere usati con essicante Fisherbrand™ Humidity Sponge™.
Specifica
Forma del fondo Circolare
Descrizione 11.43 x 11.43 x 12.7cm ((4.5 x 4.5 x 5.0 in.)
Materiale Policarbonato
Product Type Essiccatore
Include Maniglia per pompa in metallo, pompa del vuoto e coperchio in plastica ABS resistente alle sostanze chimiche, pulsante di rilascio sulla parte superiore, coperchio sigillato con O-ring
Volume (sistema imperiale) 20,28 once
Volume (sistema metrico) 600 ml
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 11.43 cm
Altezza (sistema metrico) 9.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 3,75 in.
Profondità (sistema imperiale) 5.0 in.
Profondità (sistema metrico) 12.7 cm