Learn More
Fisherbrand™ Sistema di acquisizione dati DAS-3 per prodotti Fisher Scientific™ Traceable™ con uscita per computer
Powerful and easy to use computer data capture program works with Traceable Instruments with computer output—designed to work with Windows™ 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7. Connects up to eight instruments all running simultaneously on one computer.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Includes: CD, cavo da 6°piedi (con collegamenti strumenti, porta seriale e USB) collegato allo strumento e al computer.
Descrizione
Powerful and easy to use computer data capture program works with Traceable Instruments with computer output—designed to work with Windows™ 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7. Connects up to eight instruments all running simultaneously on one computer.
- Letture rilevate in modo permanente
- Registrazioni in intervalli da 1 a 10,000 secondi
- Plug-and-Play diretto
- Visualizzazione di letture minime/massime
- Modalità allarme che consente all'utente di essere avvertito in modo visivo, acustico e via e-mail in caso di attivazione di un allarme
- Salvataggio senza limite delle letture in un file visualizzabile nel formato originario o stampabile in qualsiasi formato report o foglio di calcolo
- La capacità di collegamento in rete server/client consente di monitorare i dati acquisiti su una stazione di lavoro remota
- Le letture possono essere trasmesse in streaming a cellulari o altrove via e-mail ogni minuto o a qualsiasi intervallo di tempo
- Notifiche 24/7 di allarmi acustici/visivi inviate al computer dell'utente, a un computer remoto, ovunque via e-mail e a cellulari per e-mail
- Il programma si installa automaticamente in meno di due minuti — non è necessaria programmazione, utilizzo di tasti o immissione da parte dell'utente: per acquisire i dati è sufficiente collegare il cavo allo strumento e alla porta USB (o porta seriale)
Specifica
Sistema di acquisizione dati per computer | |
CD, cavo USB da 6 piedi | |
Acquisizione permanente dei valori, visualizzazione dei valori massimo e minimo | |
Termometro digitale, misuratore di umidità/temperatura/punto di rugiada, sonda in acciaio inox per termometro al platino di alta precisione |