Learn More
Fisherbrand™ Filling Solution for accuCap™ Electrode
For Capillary Junction Electrode 13-620-130
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 12930831
  • 62.55€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For Capillary Junction Electrode 13-620-130
  • Fluid gel KCl
  • In 60mL (2 oz.) bottles
  • Replaces 13-620-430
  • For accuCap Glass Body Refillable Electrode 13-620-130
Specifica
Specifica
100°C
60 mL
AccuCap™ Glass Body Refillable Capillary Junction Electrode
Fluid Gel KCl
Soluble
2.02 oz.
Blue
Electrode
8