Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H21P Open Heated PPO Bath Circulators
Open heated baths are made from very rigid polyphenyleneoxide (PPO) and are thermally resistant up to +100°C, making them an excellent alternative to stainless steel.
1640.00€
Specifica
Portata 17
Tipo di pompa Force
Gamma di temperatura Ambient +10° to 100°C
Tipo Isotemp™ Open Heated Bath Circulator
Include Does not include a lid or cover (sold separately)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Electrical Requirements Modello Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Electrical Requirements Modello Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11396661
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
230 V 50 Hz 4100 H21P 18 to 22.5 L
1640.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
These economical open-bath circulators use water as the heat transfer liquid. Baths have integrated grips and supports and are fitted with bridge plates for placement of the control head.
  • Heating capacity up to 1000 watts
  • With 21-liter bath
  • The most economical choice for a heating bath
  • Temperature range: Ambient to +100°C
  • Note: Does not include a lid or cover (sold separately)
Specifica
Specifica
17
Ambient +10° to 100°C
Does not include a lid or cover (sold separately)
14.1 in.
Force
Isotemp™ Open Heated Bath Circulator
4100 H21P
35.8 cm