Learn More
Fisherbrand™ Epoxy Conductivity Probe for Traceable™ Bench Conductivity Meter
Accessory for use with Traceable Bench Conductivity Meter.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 11744216
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Accessory for use with Traceable Bench Conductivity Meter.
  • Accessory for 09-330 conductivity meter
  • Thermistor for automatic/manual temperature control encased in virtually unbreakable epoxy
  • Range: 1.0 to 200,000 micromhos
Order Info
Minimum depth: 1 in. .
Specifica
Specifica
-30°C to +130°C
Traceable conductivity and TDS meter
127 mm
133 mm
1 to 200,000 μohm
Conductivity Probe
0.5 in.
5-25 in.
Epoxy