Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ International Standards Extreme-Accuracy Digital Thermometer
Traceable™ International Standards Extreme-Accuracy Digital Thermometers ideal for measuring temperatures in water baths, cuvets, gas systems, reagents, standards solutions, ovens, incubators, pharmaceuticals, petroleum products, foods, and wastewater.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Includes: Sonda in acciaio inox, custodia in plastica ABS resistente a impatti e prodotti chimici, supporto, Velcro™, strisce magnetiche, supporto da parete, due batterie AA (monitoraggio continuo e permanente di 1 anno)
Descrizione
Ideali per la misurazione delle temperature in bagni ad acqua, cuvette, impianti a gas, reagenti, soluzioni standard, forni, incubatori, prodotti farmaceutici, derivati dal petrolio, alimenti e acque reflue. Termometri digitali di precisione a Fisher Scientific™ Traceable™ a standard internazionale, con robusta sonda in acciaio inox che mostra anche le variazioni minime in liquidi, aria/gas e semisolidi.
Le unità visualizzano 0.00, 25.00, 37.00 o una combinazione di tutte e tre le letture in °°F e °°C.
- Letture precise con penetrazione del puntale di 0.33°pollici
- Registrazione di data/ora per i valori min/max e avvertenze di allarme per valore alto/basso
- Visualizzazione di temperatura minima/massima e attuale
- Letture del monitoraggio dei valori min/max in qualsiasi periodo; visualizzazione di data/ora esatte della temperatura min/max
- Allarme sotto forma di due LED visivi e due segnali acustici nel caso la temperatura superi i limiti impostati; visualizzazione di data/ora esatte degli allarmi doppi del termometro
- Programmabile in incrementi di 0.1°; gli allarmi vengono emessi di continuo anche quando la temperatura torna nell'intervallo ammesso
- Risoluzione: 0.01°
- Precisione: ±0.05°C entro ±2°°C dello standard
- Diametro sonda: 0.12 pollici (0.30 cm)
- Lunghezza stelo: 6.25 pollici (15.87 cm)
- Lunghezza totale: 9 pollici (22.86 cm)
- Cavo: 5 piedi (1.5 m)
Certifications
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™; indicates traceability to standards provided by NIST™.
Compliance
Conforme allo standard internazionale sulla temperatura ITS-90.
Specifica
ISO 17025, A2LA, NIST | |
3 mm | |
Misurazione della temperatura in bagnomaria, cuvette, sistemi gassosi, reagenti, soluzioni standard, forni, incubatori, sostanze farmaceutiche, derivati del petrolio, alimenti e acque reflue | |
1,9 cm | |
6,25 in. | |
15.9 cm | |
0.01°C | |
140 g | |
4,25 in. | |
27°C | |
23°C | |
Da 23.00 a 27.00°C | |
AA | |
LED | |
Reads to 25.00 |
0,12 in. | |
4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,7 x 6,9 x 1,9 cm) | |
0,75 in. | |
Sonda in acciaio inox, custodia in plastica ABS resistente agli urti e agli agenti chimici, supporto, Velcro™, strisce magnetiche, supporto da parete, due batterie AA (per un monitoraggio continuo della durata di 1 anno) | |
10.7 cm | |
Plastica ABS | |
5 once | |
2,75 in. | |
80.6°F | |
73.4°F | |
Da 73.4 a 80.6°F | |
Water Baths | |
±0.05°C | |
6.9 cm |