Learn More
Fisherbrand™ Termometri per frigorifero/congelatore/Misuratori di umidità con scheda di memoria Traceable™
Memorizzazione dei valori min/max, allarmi di valore alto/basso e acquisizione dei dati; visualizzazione in °F/°C. I misuratori di temperatura/umidità per frigoriferi/congelatori con memory card Fisher Scientific Traceable consentono di acquisire un flusso continuo di dati, per osservare l'andamento di frigoriferi, interni di camere o test.
285.00€ - 287.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Riconducibile alle specifiche NIST |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 1 in. |
Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 25.4 mm |
Risoluzione | 0.1°C |
Larghezza (sistema imperiale) | 2.5 piedi |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13557070
|
Fisherbrand™
|
Senza sonda in acciaio inox; con scheda di memoria SD da 256 MB, lettore di schede di memoria USB, nastri di fissaggio magnetici, montaggio a parete con Velcro, cavalletto da banco, batterie, adattatore, contenitore in plastica |
285.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13587070
|
Fisherbrand™
|
Sonda in acciaio inox; scheda di memoria SD da 256 MB, lettore USB di scheda di memoria, bande di montaggio magnetiche, montaggio a parete con Velcro, supporto da tavolo, batterie, adattatore, custodia in plastica |
287.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Min/max memories, high/low alarms and data capture; displays °F/°C
Unità autonoma con possibilità di registrazione dei dati; utilizza una scheda di memoria SD standard rimovibile identica a quelle utilizzate nelle fotocamere digitali.
Termometro
- Intervallo da -30° a +70°C (da -22° a +158°F)
- Il sensore sigillato del falcone è isolato da repentini variazioni della temperatura quando lo sportello del frigorifero viene aperto
- Soluzione contenuta in flacone a chiusura stagna in materiale GRAS (generalmente considerato sicuro)
- Cavo sottile per la chiusura e la tenuta dello sportello del frigorifero
- Allarme impostato con incrementi di 0.1°; LED rosso brillante che lampeggia ed emette un segnale acustico quando la temperatura supera i punti di attivazione impostati dall'utente o scende ad un valore inferiore
- Display a quattro righe che visualizza la temperatura della sonda del flacone, la temperatura ambiente, l'umidità e l'ora
- Batterie e adattatore in dotazione
- Lettura dei record da una volta al minuto fino a una volta ogni 720 minuti su scheda di memoria SD standard rimovibile
- Il termometro cattura 5.9 milioni di letture (oltre 10 anni di letture minuto per minuto)
- Lettore di schede di memoria (in dotazione) da inserire in una qualsiasi porta USB di un computer Windows™ o Mac™— Nessun software da istallare — per un rapporto immediato
- File di testo della scheda di memoria con data/ora e letture dei sensori sensore in una sola riga
- Il report di testo include data/ora e letture del sensore, inviabili a un qualsiasi foglio di calcolo o database
Specifiche
- Sonde: ambiente interna, umidità interna; sonda per flaconi esterna o sonda in acciaio inox
- Intervallo di temperatura sonde: da -30 a +70 °C (da -22 a +158 °F)
- Risoluzione: 0.1 °C
- Precisione temperatura della sonda: da ±0.6 °C (0 a 50 °C [da 32 a 122 °F]), ±1.2 °C (da -30 a 0 °C [da -22 a +32 °F], da 50 a 70 °C [da 122 a 158 °F)
- Intervallo umidità: da 0 a 99.9% di RH
- Risoluzione umidità: 0.1
- Precisione umidità: ±5% di UR a 25 °C (77 °F) per una gamma di UR 20 - 85%, ±7% di UR nel range restante
- Display: lettura su quattro righe, altezza delle cifre sullo schermo LCD: 0.7 poll. (1.7 cm)
- Dimensioni sonda per flaconi: 1 ×2.5 poll. (2.54 × 6.35cm)
- Dimensioni sonda per flaconi in acciaio inox: 0.16 × 1 poll. (0.41 × 2.54cm)
- Cavo, L: 79 poll. (200 cm)
- Dimensioni, Lungh. × Largh. × A: 3.5 × 4.25 × 1.25 poll. (8.89 × 32.7 × 3.18 cm)
- Peso: 7 once (198g)
- Involucro: in plastica ABS antiurto, resistente agli agenti chimici
Entrambi i modelli includono sonde interne per misurare la temperatura ambiente e l’umidità
- S04566: Il modello con sonda per flaconi è ideale per il monitoraggio di frigoriferi, congelatori e incubatori
- S04567: Il modello con sonda in acciaio inox è ideale per QC e ricerca
Order Info
Le batterie durano un anno senza acquisizione di dati e un mese con frequenza di campionamento di un dato al minuto. Se l'adattatore non riceve corrente, la batteria fornisce una riserva automatica.
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA. Certifica la tracciabilità secondo gli standard dell' Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia.
Specifica
Riconducibile alle specifiche NIST | |
25.4 mm | |
2.5 piedi | |
70°C | |
-30°C | |
Da -30° a +70°C | |
76.2 cm |
1 in. | |
0.1°C | |
158°F | |
-22°F | |
-22°F to +158°F | |
±0.6°C |