Learn More
Standard di tampone per pH Traceable™, materiale di riferimento certificato (CRM)
IUPAC formulation
Marca:  Fisherbrand
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.87796kg
Codice prodotto. 11794256
  • 36.00€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 28-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
IUPAC formulation
  • Compatible with all makes and instruments and electrodes
  • Accuracy at 25°C is ±0.010 pH
Specifica
Specifica
pH Buffer Standards
10.012
Buffer
6 shots of 100mL
Certified
Instruments and Electrodes
6 x 100 mL
Accuracy at 25°C is ±0010pH
Traceable to NIST