Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Wireless Radio-Signal Refrigerator Thermometer
Wirelessly monitors refrigerators from up to 100 ft. away, offering min/max memory and high/low alarm
61.98€ - 207.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 0.75 in. |
Altezza (sistema metrico) | 1.9 cm |
Risoluzione | 0.1 °C |
Accuracy | ±1 °C |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15274016
|
Fisherbrand™
|
Termometro wireless con segnale radio |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15284016
|
Fisherbrand™
|
Modulo sonda remota |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Dati aggiornati ogni 30 secondi
- Le letture della temperatura provenienti da tre sensori frigorifero remoti possono essere inviate all'unità principale mediante segnale radio: la frequenza di 433MHz penetra in frigoriferi e pareti
- Il flacone sigillato di materiale GRAS (generalmente considerato sicuro) viene isolato da rapide variazioni di temperatura quando si apre lo sportello del frigorifero
- La memoria con valori min/max consente di monitorare le condizioni per brevi e lunghi periodi
- L'allarme si attiva quando la temperatura aumenta al di sopra o scende al di sotto dei punti di regolazione ed è programmabile in incrementi di 1°
- L'indicatore o l'unità principale mostra le tendenze di aumento o calo della temperatura
Specifiche
- Range: da -30.0 ° a +70.0 °C (da -22.0 ° a +158.0 °F)
- Risoluzione: 0.1°
- Precisione: ±1.0°C
- Funzioni: wireless, memoria valori min/max, allarme, °F/°C
- Display: LCD a due righe, cifre in 1 pollice (2.5 cm)
- Dimensioni: L × P × A: unità principale, 4.5 × 4.25 × 0.75 pollici (11.4 × 10.8 × 1.9 cm); unità remota, 3.5 × 2.3 × 0.75 pollici (8.9 × 5.8 × 1.9 cm)
- Peso: unità principale, 6 once (170g); unità remota, 3 once (85g)
Certifications
Individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Specifica
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1.9 cm | |
±1 °C |
0.75 in. | |
0.1 °C | |
Digital LCD |