Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Wireless Radio-Signal Refrigerator Thermometer
Wirelessly monitors refrigerators from up to 100 ft. away, offering min/max memory and high/low alarm
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22500kg
Includes: Unità remota (aggiuntiva, disponibile separatamente, S04570), batteria, supporto pieghevole da banco, supporto da parete, Velcro™, custodia in plastica ABS
Descrizione
- Dati aggiornati ogni 30 secondi
- Le letture della temperatura provenienti da tre sensori frigorifero remoti possono essere inviate all'unità principale mediante segnale radio: la frequenza di 433MHz penetra in frigoriferi e pareti
- Il flacone sigillato di materiale GRAS (generalmente considerato sicuro) viene isolato da rapide variazioni di temperatura quando si apre lo sportello del frigorifero
- La memoria con valori min/max consente di monitorare le condizioni per brevi e lunghi periodi
- L'allarme si attiva quando la temperatura aumenta al di sopra o scende al di sotto dei punti di regolazione ed è programmabile in incrementi di 1°
- L'indicatore o l'unità principale mostra le tendenze di aumento o calo della temperatura
Specifiche
- Range: da -30.0 ° a +70.0 °C (da -22.0 ° a +158.0 °F)
- Risoluzione: 0.1°
- Precisione: ±1.0°C
- Funzioni: wireless, memoria valori min/max, allarme, °F/°C
- Display: LCD a due righe, cifre in 1 pollice (2.5 cm)
- Dimensioni: L × P × A: unità principale, 4.5 × 4.25 × 0.75 pollici (11.4 × 10.8 × 1.9 cm); unità remota, 3.5 × 2.3 × 0.75 pollici (8.9 × 5.8 × 1.9 cm)
- Peso: unità principale, 6 once (170g); unità remota, 3 once (85g)
Certifications
Individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Specifica
ISO 17025, A2LA, NIST | |
0.75 in. | |
Unità remota (unità aggiuntiva disponibile separatamente, 15-081-114), batteria, supporto pieghevole, montaggio a parete, Velcro™, custodia in plastica ABS | |
9 cm | |
3 once | |
2.3 in. | |
3.5 in. | |
Digital LCD |
3.5 x 2.3 x 0.75 in. (9 x 6 x 1.9 cm) | |
1.9 cm | |
3.5 in. | |
0.1 °C | |
85 g | |
Modulo sonda remota | |
±1 °C | |
6 cm |