Learn More
Fisherbrand™ Vessel Holders for Heavy-duty Vortex Mixers
For use with heavy-duty vortex mixers.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08000kg
Codice prodotto. 15589014
  • 44.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Rubber holder secures 125 and 250mL Erlenmeyer flasks, or 500 and 1000mL Erlenmeyer flasks
  • Requires Universal Holder
Specifica
Specifica
500 to 1000 mL
Rubber
Grip mat
Universal holder
Large vessel holder
Heavy-duty vortex mixer
1