Learn More
Fisherbrand™ 384-Well ShallowWell Polypropylene Microplates
Small volume applications
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.27000kg
Codice prodotto. 13585450
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Feature a shared-wall design which yields increased well volume
  • Automation compatible, ANSI standard
  • Low-binding and chemically resistant surface
  • Natural plates for storage or colorimetric assays
  • White plates for luminescent assays, including SPA
  • Black plates for fluorescent assays
  • Round bottom wells for optimal sample recovery
  • Rounded square wells minimize wicking (capillary action)
  • Working volume range: 2 to 35μL/well
Order Info
Lids not included
Specifica
Specifica
ANSI
16 x 24
Polypropylene
384
Round, Conical Bottom (V-well)
Standard
White
120 μL
Non-sterile
Luminescent assays