Learn More
Fisherbrand™ Piastra per PCR da 96 pozzetti a camino alto
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Incolore
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
Compatible with all leading thermal cyclers and MegaBACE™ capillary sequencers†
- Virgin polypropylene
- Clear well bottom for sample visibility
- Highly rigid plate deck
- Sealable using adhesive films and foils, heat seals, and cap strips
- 340μL maximum well volume when used with adhesive and heat seals
- Cut-away corner and alphanumic grid
- Cleanroom produced
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Incolore |
| Product Type | PCR Microplate |
| Skirt Style | Senza bordo |
| Materiale | Polipropilene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 340 μl |
| No. of Wells | 96 |
| Da utilizzare con (applicazione) | PCR |
| Con bordo | Yes |