Learn More
Bel-Art™ Attacchi rapidi completamente in metallo SP Scienceware™
Raccordo per tubo flessibile in linea con arresto automatico in fase di scollegamento per evitare perdite
Marca:  Bel-Art™ F19724-0204
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10107641
  • 53.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ganci in ottone cromato compatibili con la maggior parte dei tubi
  • Funziona con temperature di 82° C (180° F), pressione di 250 psi (1.7 MPa) e un vuoto di 30 pollici Hg
Order Info
Ordinare separatamente i connettori maschio e femmina in modo da poter collegare tubi di dimensioni uguali o diverse.
Specifica
Specifica
Attacco maschio, a sgancio rapido
6.4 mm
6.4 mm
0.25 in
Metallo
250 psi