Learn More
Bel-Art™ Attacchi rapidi completamente in metallo SP Scienceware™
Raccordo per tubo flessibile in linea con arresto automatico in fase di scollegamento per evitare perdite
Marca: Bel-Art™ F19723-0802
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Ganci in ottone cromato compatibili con la maggior parte dei tubi
- Funziona con temperature di 82° C (180° F), pressione di 250 psi (1.7 MPa) e un vuoto di 30 pollici Hg
Order Info
Ordinare separatamente i connettori maschio e femmina in modo da poter collegare tubi di dimensioni uguali o diverse.
Specifica
Attacco femmina, a sgancio rapido | |
3.2 mm | |
3.2 mm |
0.125 in | |
Metallo | |
250 psi |