Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in HDPE color ambra
Protect light-sensitive materials during sampling, shipping or storage
Marca:  Fisherbrand™
27.75 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21637" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.83500kg
Codice prodotto. 12692415
  • 42.05€ / pezzi 6
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Includes: Amber polypropylene screw caps
Descrizione
Descrizione
Reduce UV light transmission to protect light-sensitive liquids
  • Amber high-density polyethylene
  • Wide mouth allows easy retrieval of grab samples and reduces turbulence when filling
Fisherbrand HDPE containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
Compliance
U.S. Pharmacopoeia 661 (Containers, Light Transmission)†
Specifica
Specifica
Polipropilene
A vite
32 once, 1000 ml
32 once
HDPE
63 mm
Yes
Wide Mouth Bottle
63 mm
1000 ml
Ambra
Ambra
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Wide