Learn More
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Disposable Serological Pipets with Regular Tip, Standard Length, Nonsterile
Long, slender, tapered tips speed pipetting
375.36€
Specifica
Certificazione/Conformità | USP type I, ASTM E438 |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Sterilità | Non-sterile |
Graduato | Yes |
Stile punta | Regular |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Graduazioni negative | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Graduazioni negative | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
13267499
|
Fisherbrand™
|
1 mL | 0.01 mL | 0.2 mL | Yellow |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Regular-tipped pipets have long, slender, tapered tips to speed pipetting
Chemically inert pipets have negative graduations as well as bidirectional scales.
- Blue markings are easy to read
- Packaging meets requirements of small-, medium-, or large-volume use
- Multipack with resealable flap for larger volume use permits easy access to several pipets at a time without contaminating unused pipets
- Outer packaging is recyclable
Order Info
Bulk packed.
Compliance
Regular-tip styles have volume tolerances that comply with ASTM™ E 714. Calibrated “To Deliver/Blow Out,”
Specifica
USP type I, ASTM E438 | |
Non-sterile | |
Regular | |
Serological Pipet |
Borosilicate Glass | |
Yes | |
Bulk | |
Single-use |