Learn More
Fisherbrand™ Pellicola in plastica trasparente
Designed to maintain sample purity.
8.60€
Specifica
Applicazioni | Sealing, Weighing, Transferring Samples |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 100 piedi |
Colore | Trasparente |
Larghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
Lunghezza (sistema metrico) | 30.4 m |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11785873
|
Fisherbrand™
|
Rotolo singolo di pellicola |
8.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Designed specifically for the laboratory
- Realizzata con il 100% di polietilene ultra trasparente — assicura la purezza del campione ed elimina la contaminazione
- L’attrito elevato la rende ideale per avvolgere becher, fiasche o piastre di Petri con una tenuta straordinariamente ermetica, che resta in sede
- L’aggrovigliamento ridotto assicura che la pellicola non si arrotoli durante la manipolazione
- La scatola presenta una pratica barra di taglio in metallo
Specifica
Sealing, Weighing, Transferring Samples | |
Trasparente | |
30.4 m |
100 piedi | |
12 pollici | |
Polietilene |