Learn More
Fisherbrand™ Color-Coded Autoclavable Identification Tape
Instrument marking tape for easy identification and color coding items. Even sticks to PTFE.
6.35€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Formato | Tape |
Materiale | Vinyl |
Product Type | Identification Tape |
Da utilizzare con (applicazione) | Resist Water, Oil and Acids |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17837261
|
Fisherbrand™
|
Yellow |
6.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17867261
|
Fisherbrand™
|
Orange |
6.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17857261
|
Fisherbrand™
|
Red |
6.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17847261
|
Fisherbrand™
|
Green |
6.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17877261
|
Fisherbrand™
|
Blue |
6.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17887261
|
Fisherbrand™
|
Brown |
6.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17807271
|
Fisherbrand™
|
Black |
6.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17897261
|
Fisherbrand™
|
Aluminum |
6.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Instrument marking tape for easy identification and color coding items. Even sticks to PTFE.
- Vinyl self-stick tapes color-code autoclave items such as surgical instruments for easy identification
- Attach securely and safely to any clean surface
- Resist water, oil, and acids
- Nontoxic
Order Info
In 16 ft.L x 0.37 in. W (5m x 9.6mm) rolls.
Specifica
Autoclavable | |
Vinyl | |
Resist Water, Oil and Acids | |
16 ft. | |
0.37 in. |
Tape | |
Identification Tape | |
1 Ea. | |
4.8 m |