Learn More
Fisherbrand™ Combs for Midi-Plus Wide Format Horizontal Gel Units, 1.5mm Thick
For use with Midi-Plus Wide Format Horizontal Gel Units.
52.20€ - 53.75€
Specifica
Colore | Red |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Midi-Plus Wide Format Horizontal Gel Units |
Tipo | Comb |
Quantità | 1 Each |
Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |
Codice del prodotto | Marca | N. di pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11593392
|
Fisherbrand™
|
12 |
52.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11503402
|
Fisherbrand™
|
16 |
52.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11513402
|
Fisherbrand™
|
20 |
52.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11523402
|
Fisherbrand™
|
25 |
53.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11533402
|
Fisherbrand™
|
28 |
52.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11543402
|
Fisherbrand™
|
40 |
52.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11553402
|
Fisherbrand™
|
50 |
52.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
- To maximise sample volume
- Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid comb back prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
- 12-sample, 25-sample and 50-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Red | |
Comb | |
1.5 mm |
Midi-Plus Wide Format Horizontal Gel Units | |
1 Each |