Learn More
Fisherbrand™ Combs for Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis, 0.75mm Thick
For use with Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis units.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11817813
  • 24.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • For tightly resolved bands
  • 18-sample and 36-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Specifica
Black
Comb
1 Each
80 μL
Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis Units
10
0.75 mm