Learn More
Fisherbrand™ Cork Stoppers - Superior Grade
Corks are cut from high-quality wood and are selected to meet superior standards
27.00€
Specifica
Colore | Natural |
---|---|
Materiale | Wood |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for sealing bottles |
Grado | Superior |
Codice del prodotto | Marca | Stopper Number | Lunghezza (sistema metrico) | Diameter (Metric) Bottom | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stopper Number | Lunghezza (sistema metrico) | Diameter (Metric) Bottom | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16466520
|
Fisherbrand™
|
0 | 1.27 cm | 0.71 cm | 500/Pk. |
27.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Corks are cut from high-quality wood and are selected to meet superior standards
Specifica
Natural | |
Wood | |
Ideal for sealing bottles | |
Superior |