Learn More
Fisherbrand™ Puntali con barriera aerosol per caricamento di gel
Help minimize liquid retention
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.94500kg
Descrizione
- No RNase or DNase contamination
- Natural color
- For use with, but not limited to: Biohit Proline™ Electronic, BrandTech™ Transferpette™, Eppendorf™ Reference 2000, Eppendorf Research 2100, Thermo Finnpipette™ Focus, Fisherbrand™ Finnpipette™, Fisherbrand Finnpipette II, Genemate™ ISC Bio Express, Hamilton SoftGrip™, Jencons Sealpette™ Electronic, Labnet Labpette™ Digital, Mettler Toledo VoluMate™, Nichiryo 5000, Oxford™ Benchmate™, Pipetman™, Rainin™, Vistalab Ovation
Specifica
20 μl | |
Sterile | |
2.7 in. | |
Aiuta a minimizzare il trattenimento di liquidi | |
Barriera aerosol | |
Polipropilene |
Filtered | |
Incolore | |
7 cm | |
Rack | |
Racked |