Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Desiccator Plates
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
23.8 cm
Capacità:
32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 23.8 cm |
| Product Type | Desiccator Plate |
| N. per custodia | 10 |
| Descrizione | Desiccator Plate, PP 239mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Desiccator |
| Capacità | 32 |
| Colore | White |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 9.37 in. |