Learn More
Fisherbrand™ Beute da agitazione
Riduce il rischio di contaminazione incrociata.
Marca:  Fisherbrand™
49.03 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21939" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.08720kg
Codice prodotto. 11715253
  • 74.75€ / pezzi 6
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Reduce the risk of cross-contamination.
  • Nonpyrogenic and noncytotoxic
  • Clear, durable polycarbonate with molded-in graduations
  • Polypropylene closure with 0.22μm PTFE pore
  • Individually packed for easy storage and handling
  • Plain bottom for use on benchtop or baffled bottom for shaker table use
  • Vented or non-vented screw closure NOT autoclavable
  • Autoclavable flask
  • Sterile
Certifications
Certified sterile at 10-6 SAL USP Class VI
Specifica
Specifica
33.8 oz.
1000 ml
Per colture cellulari in sospensione, preparazione e stoccaggio di terreni
Sì
Sterile
Con frangiflutti
Polipropilene
Policarbonato
Pori da 0.22 μm in PTFE
Yes
Class VI
Con sfiato