Learn More
Fisherbrand™ Beute da agitazione
Riduce il rischio di contaminazione incrociata.
Marca: Fisherbrand™
152.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21939" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.57950kg
Descrizione
Reduce the risk of cross-contamination.
- Prodotto apirogeno e non citotossico
- In resistente polipropilene trasparente con graduazioni stampate
- Chiusura in polipropilene con pori da 0,22 μm in PTFE
- In confezione singola per maggiore facilità di conservazione e manipolazione
- Fondo piano per l'impiego sul banco da lavoro o con frangiflutti per l'impiego in agitatore
- Chiusura a vite con o senza sfiato NON sterilizzabile in autoclave
- Beuta autoclavabile
- Prodotto sterile
Certifications
Certificato sterile a 10-6 SAL USP Classe VI
Specifica
16,9 once | |
Trasparente | |
Policarbonato | |
Pori da 0,22 μm in PTFE | |
Yes | |
Class VI | |
Sfiato |
Polipropilene | |
500 ml | |
Per colture cellulari in sospensione, preparazione e conservazione di terreni | |
Autoclavabile | |
Sterili | |
Liscio |