Learn More
Fisherbrand™ Beute da agitazione
Riduce il rischio di contaminazione incrociata.
Marca:  Fisherbrand™
102.39 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21939" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.56600kg
Codice prodotto. 11735263
  • 131.00€ / pezzi 24
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Reduce the risk of cross-contamination.
  • Nonpyrogenic and noncytotoxic
  • Clear, durable polycarbonate with molded-in graduations
  • Polypropylene closure with 0.22μm PTFE pore
  • Individually packed for easy storage and handling
  • Plain bottom for use on benchtop or baffled bottom for shaker table use
  • Vented or non-vented screw closure NOT autoclavable 
  • Autoclavable flask 
  • Sterile
Certifications
Certified sterile at 10-6 SAL USP Class VI
Specifica
Specifica
4.22 oz.
Clear
Polycarbonate
0.22μm PTFE pore
Yes
Class VI
Non-vented
Polypropylene
125 mL
For suspension cell culture, media preparation and storage
Autoclavable
Sterile
Plain