Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette SureOne™, ricarica di puntali filtranti
Sterili ed esenti da RNasi, DNasi, ATP, apirogeni e privi di carica batterica, inibitori della PCR, endotossine e DNA
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.69300kg
Descrizione
Sterile and free of RNase, DNase, ATP, pyrogen, bioburden, PCR inhibitors, endotoxin and DNA
Ottimale
Caratteristiche di confezionamento
- I pozzetti sfalsati consentono l'impilamento dei puntali con filtro
- Gli inserti rigidi hanno una forma multicanale per garantire la tenuta sicura del puntale
- Gli inserti con numero di lotto per la rintracciabilità includono anche il numero di catalogo Fisher e il volume del puntale di facile lettura
- La confezione sterile con involucro esterno protegge i puntali dalla contaminazione durante il riempimento degli inserti
- La confezione ecologica della ricarica riduce i rifiuti in plastica e consente di risparmiare spazio
- Le barre guida dell'involucro del blister allineano gli inserti dei puntali per un trasferimento nel rack fluido e affidabile
- Gli inserti Flush Fit si adattano al rack, per un facile pipettaggio multicanale
- Logo di riciclaggio stampato su tutti i componenti del rack
- Chiusura con tacche per sollevare il coperchio e consentire lo sfiato dell'autoclave
- Il bordo del coperchio impedisce che i rack scivolino quando sono impilati e vengono trasportati all'interno del laboratorio
- Il fermo Safe-Lock consente l'apertura e la chiusura con una sola mano e resta chiuso anche in caso di caduta
- Il design a innesto mantiene l'inserto in posizione, impedendo che venga sollevato durante il pipettaggio
- Il coperchio ribaltabile può essere incernierato o a sollevamento; il formato con cerniera non impedisce l'utilizzo di una pipetta multicanale
- Gli inserti possono essere posizionati e rimossi dal rack con estrema facilità; l'aggancio con fascetta sul rack garantisce un fissaggio sicuro
- Rintracciabilità del lotto—tutti gli inserti includono il codice Fisherbrand, il volume del puntale e il numero di lotto
- I fori degli inserti dentellati impediscono il movimento dei puntali, stabilizzandoli per operazioni multicanale
- La fascetta Contact Clip evita il contatto non necessario con i puntali durante il fissaggio degli inserti
- Design multicanale; tutti gli inserti sono a 96 pozzetti
- Design robusto e rigido per una tenuta sicura su ogni puntale
Specifica
Micropoint tip; Graduated at 10, 50, 100, 200uL; 20-200uL | |
Filtered | |
Trasparente | |
58 mm | |
Esteso, filtro, adattabilità universale, Universal, Universal | |
Yes | |
Polipropilene |
Da 20 a 200 μl | |
Sì | |
Sì | |
Refill | |
Reusable | |
SureOne | |
10 μL, 50 μL, 100 μL, 200 μL |