Learn More
Fisherbrand™ Fascette Tight-Ties™
Works with all types of plastic and rubber tubing
34.80€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11774336
|
Fisherbrand™
|
Kit assortito di fascette serracavi | 4 to 14 in. lengths (101.6 to 355.6 mm) |
34.80€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Works with all types of plastic and rubber tubing
- Sterilizzato a gas
- Auto bloccante
- Resistente alla corrosione chimica
- Anti ruggine
- Nylon non conduttivo
Specifiche
- Da -40° a +185°F (da -40° a +85°C)
- Forza di trazione: da 12 a 50 libbre (da 5.4 a 22.7 kg)
- Diametri regolabili da 1/16 a 4 pollici quando fissate