Learn More
Fisherbrand™ Tappi a vite con setto
Per contenitori a imboccatura stretta
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13320kg
Descrizione
Per contenitori a imboccatura stretta
- Dentellature esterne sul tappo
- Il manicotto a vite si piega sul collo esterno del contenitore, creando una chiusura ermetica sicura
- Facile da perforare con aghi ipodermici
- Disponibile in gomma rossa o color crema, in confezioni da 10
Specifica
Crema | |
5.5 | |
Per contenitori a imboccatura stretta | |
Gomma | |
1 |
Tappo a vite con setto | |
24 mm | |
53 mm | |
Per contenitori con diametro interno da 2.55 a 2.65 cm |