Learn More
Fisherbrand™ Acid Resistant Plastic Tubs for Ultrasonic Cleaners
Per l'uso con i bagni a ultrasuoni a doppia frequenza Fisherbrand serie 112xx
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Designed to provide additional protection against harsh chemical cleaning solutions
- Comes with a custom-fit cover to prevent leaks and spills
Specifica
Vaschetta resistente agli acidi | |
Bagno a ultrasuoni FB11211 | |
Coperchio in plastica | |
Plastica |