Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flat Flange Lid with Center Neck and Two Angled Side Necks
200.34€ - 748.36€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass, Duran Glass |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Reaction vessels |
Product Type | Flange lid |
Codice del prodotto | Marca | Include | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10311560
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103264 |
Laboratory Flange 100 | 110 mm |
316.94€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10775695
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103241 |
Laboratory Flange 100 | 95 mm |
262.88€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11562354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103464 |
Laboratory Flange 140 | 150 mm |
461.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11552354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103444 |
Laboratory Flange 150 | 125 mm |
432.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11572354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103544 |
Laboratory Flange 200 | 150 mm |
727.16€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11582354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103564 |
Laboratory Flange 200 | 165 mm |
748.36€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11542354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103111 |
Laboratory Flange 60 | 75 mm |
200.34€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10192454
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103141 |
Laboratory Flange 60 | 85 mm |
209.88€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifications
Borosilicate Glass, Duran Glass | |
Reaction vessels | |
Flange lid |