Learn More
SCAT™ Coperchi a flangia piatta per reattori in vetro
La flangia piatta viene solitamente posizionata tra le due flange da unire e poi serrata con i bulloni per creare un collegamento sicuro. Adatto per i reattori in vetro con flangia piatta SCHOTT.
Marca: SCAT™ 130151
326.98 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14600kg
Descrizione
Il nome 'flangia piatta' deriva dalla superficie piatta e planare dell'anello, a differenza di altri tipi di flange come la flangia filettata o la flangia a saldare. La flangia piatta consente di fissare saldamente il coperchio al corpo del reattore e garantisce una tenuta affidabile per evitare perdite. Le flange piatte sono solitamente prodotte in conformità a norme e standard internazionali come DIN 12214 ANSI, ASME o API per garantire un'ampia compatibilità e interoperabilità. Le caratteristiche principali sono:
- Montaggio su misura in base alla norma: Compatibilità secondo la norma DIN 12214 (flangia piatta da laboratorio). I nostri prodotti sono perfettamente compatibili con i reattori in vetro e consentono una perfetta integrazione.
- Facilità di costruzione: I nostri prodotti si assemblano senza sforzo e senza problemi, risparmiando tempo e fatica.
- Espandibili in modo flessibile: È possibile espandere in modo flessibile i nostri prodotti per adattarli alle proprie esigenze specifiche e soddisfare le necessità future.
- Materiale PTFE: Realizzati interamente in PTFE, i nostri prodotti offrono una resistenza chimica universale a un'ampia gamma di sostanze chimiche, aumentando la loro versatilità e affidabilità applicativa.
- Personalizzati: Con attacchi per l'utilizzo di attrezzature esistenti con filettature rettificate o GL: I nostri prodotti sono dotati di pratici attacchi che consentono di collegare e utilizzare facilmente le apparecchiature esistenti dotate di filettature rettificate o GL.
La flangia piatta in PTFE è un tipo speciale di flangia. Il PTFE è un materiale altamente durevole con un'eccellente resistenza chimica e viene spesso utilizzato in applicazioni industriali complesse, in particolare in aree in cui sono presenti sostanze chimiche aggressive. Le flange piatte sono disponibili in diversi materiali a seconda dei requisiti del reattore. Ad esempio, possono essere realizzate in acciaio inox, acciaio al carbonio, PTFE o leghe speciali. La scelta del materiale giusto dipende da fattori quali il tipo di sostanze chimiche, l'esposizione a pressione e temperatura e l'applicazione specifica. In generale, le flange piatte sono componenti importanti per il collegamento sicuro e affidabile di tubi e recipienti in varie applicazioni industriali. Forniscono una connessione robusta e una tenuta efficace per prevenire le perdite e mantenere il funzionamento delle apparecchiature senza intoppi.
Specifica
Flat Flange | |
Glass Reactors | |
DN 150 |
Connection of Pipes and Vessels, Preventing Leaks | |
1 x NPT 1/2 in. (f) Centered, 2 x NPT 1/2 in. (f) Directly in Center, 1 x NPT 1/2 in. (f) Beside Center, 1 x NPT 3/4 in. (f) Beside Center, 1 x NPT 1/4 in. (f) Vertical | |
PTFE |